Tisk…
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Prop-2-yl)cyclohexane-1,3-dione hydrate, 1,3-Dioxo-5-isopropylcyclohexane hydrate
OR6869-1G OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA 2440 CZK
APOSOR6869-1G APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Vzorec: C₉H₁₄O₂·H₂O
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150873
CAS číslo: 207399-18-6