1-(1-Phenylethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1-(Piperazin-1-yl)ethyl]benzene
OR6850-1G
APOSOR6850-1GEA
1490
CZK
APOSOR6850-1G
1-(1-Phenylethyl)piperazine 97%
1-(1-Phenylethyl)piperazine
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂ MW: 190,285 g/mol Bod varu: 91…94 °C (0,1 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040738 CAS číslo: 69628-75-7 |