Tisk…
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 6620 CZK
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191210
CAS číslo: 321132-21-2