Tisk…
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6807-1G OR6807-250MG
APOSOR6807-1GEA 0 CZK
APOSOR6807-1G APOSOR6807-250MG
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772847
CAS číslo: 857284-08-3
UN: 2735
ADR: 8,III