Tisk…
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 21390 CZK
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Vzorec: C₆H₁₁N₃
MW: 125.172 g/mol
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772801
CAS číslo: 384821-19-6
UN: 1760
ADR: 8 III