Tisk…
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6800-1G OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA 25430 CZK
APOSOR6800-1G APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060515
CAS číslo: 852431-03-9