Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6789-1G
OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA
7250
CZK
APOSOR6789-1G
APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₄N₂O₂S Bod tání: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371382 CAS číslo: 59944-79-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...