Tisk…
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6768-1G OR6768-25G OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA 1080 CZK
APOSOR6768-1G APOSOR6768-25G APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 95…100 °C (26 mm Hg)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137613
CAS číslo: 68797-67-1
UN: 3272
ADR: 3,III