Tisk…
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 2650 CZK
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Vzorec: C₈H₇Br₂NO₂
MW: 308,955 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436085
CAS číslo: 3282-10-8