Tisk…
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine
OR6759-1G OR6759-250MG
APOSOR6759-1GEA 4370 CZK
APOSOR6759-1G APOSOR6759-250MG
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₅H₂₄N₂O₃S
MW: 312,428 g/mol
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368658
CAS číslo: 857283-66-0