Tisk…
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 3940 CZK
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₆H₉NO₂
Bod tání: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772804
CAS číslo: 92901-94-5