Tisk…
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 5390 CZK
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,212 g/mol
Bod tání: 46,5…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772792
CAS číslo: 131337-81-0