Tisk…
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 4370 CZK
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
MW: 275.729 g/mol
Bod tání: 247…251 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772833
CAS číslo: 857283-67-1