Tisk…
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Carboxyphenyl)pyrrolidine
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 4070 CZK
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426724
CAS číslo: 72548-79-9