Tisk…
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde, 2-Formylthieno[2,3-b]pyridine
OR6738-100MG
APOSOR6738-100MGEA 0 CZK
APOSOR6738-100MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₅NOS
MW: 163,196 g/mol
Bod tání: 141,5…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772791
CAS číslo: 53174-98-4