Tisk…
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine, 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]pyrrolidine
OR6732-1G OR6732-250MG
APOSOR6732-1GEA 9330 CZK
APOSOR6732-1G APOSOR6732-250MG
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772827
CAS číslo: 175696-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III