Tisk…
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 1-(Aminomethyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzene, 2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzylamine
OR6729-1G
APOSOR6729-1GEA 5530 CZK
APOSOR6729-1G
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Bod varu: 100 °C (0,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086189
CAS číslo: 449758-13-8
UN: 2735
ADR: 8,III