Tisk…
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6697-150MG OR6697-50MG
APOSOR6697-150MGEA 4170 CZK
APOSOR6697-150MG APOSOR6697-50MG
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
Bod tání: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01754641
CAS číslo: 33866-44-3