Tisk…
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(Dimethylamino)salicylaldehyde, 5-(Dimethylamino)-2-formylphenol
OR6690-5G
APOSOR6690-5GEA 4040 CZK
APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00027419
CAS číslo: 41602-56-6