Tisk…
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6664-5G OR6664-10G
APOSOR6664-5GEA 2980 CZK
APOSOR6664-5G APOSOR6664-10G
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094682
CAS číslo: 5822-13-9