4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methyl-4-nitro-N-acetylbenzeneamine, N-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR6637-1G
OR6637-250MG
OR6637-5G
APOSOR6637-1GEA
622
CZK
APOSOR6637-1G
APOSOR6637-250MG
APOSOR6637-5G
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024277 CAS číslo: 2719-14-4 |