Tisk…
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6636-10G OR6636-25G
APOSOR6636-10GEA 0 CZK
APOSOR6636-10G APOSOR6636-25G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787513
CAS číslo: 188347-49-1