Tisk…
3-(Chloromethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 10490 CZK
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₅ClS
Bod varu: 74…75 °C (14 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08445657
CAS číslo: 2746-23-8