Tisk…
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6616-1G OR6616-5G
APOSOR6616-1GEA 622 CZK
APOSOR6616-1G APOSOR6616-5G
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075289
CAS číslo: 53636-70-7