(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(1E)-Prop-1-en-1-yl chloride, trans-1-Chloroprop-1-ene
OR6595-25G
OR6595-5G
APOSOR6595-25GEA
35710
CZK
APOSOR6595-25G
APOSOR6595-5G
(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
(1E)-1-Chloroprop-1-ene
Vzorec:
C₃H₅Cl Bod varu: 38…39 °C Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039358 CAS číslo: 16136-85-9 UN: 1992 ADR: 3+6.1,I |