3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-Carboxyethenyl)thiophene, 3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(Thien-2-yl)prop-2-enoic acid
OR6589-25G
OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA
2780
CZK
APOSOR6589-25G
APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Vzorec:
C₇H₆O₂S MW: 154,186 g/mol Bod tání: 145…148 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005455 CAS číslo: 1124-65-8 |