Tisk…

trans-4-Cyanocinnamic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 744 CZK
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 245…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016845
CAS číslo: 16642-94-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR