Tisk…
3-Bromocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, 3-(3-Bromophenyl)prop-2-enoic acid
OR6579-100G
APOSOR6579-100GEA 2440 CZK
APOSOR6579-100G
3-Bromocinnamic acid 97%
3-Bromocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇BrO₂
MW: 227,055 g/mol
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004382
CAS číslo: 32862-97-8
EINECS: 251-267-7