Tisk…
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1R,2S,3S,4S,5R)-2,3,4-Trihydroxy-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane, (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
OR6525T-1G OR6525T-5G
APOSOR6525T-1GEA 9330 CZK
APOSOR6525T-1G APOSOR6525T-5G
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Vzorec: C₆H₁₀O₅
MW: 162,141 g/mol
Bod tání: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069698
CAS číslo: 14168-65-1