Tisk…
2-Bromooctadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6493-1G OR6493-5G
APOSOR6493-1GEA 4140 CZK
APOSOR6493-1G APOSOR6493-5G
2-Bromooctadecanoic acid
2-Bromooctadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₁₈H₃₅BrO₂
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021694
CAS číslo: 142-94-9
UN: 3261
ADR: 8,III