Tisk…
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6491-100MG OR6491-500MG
APOSOR6491-100MGEA 4570 CZK
APOSOR6491-100MG APOSOR6491-500MG
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
17-Iodoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₁₇H₃₃IO₂
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040783
CAS číslo: 60451-92-5