Tisk…
Methyl 16-bromohexadecanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl16-bromohexadecanoate, Methyl 16-bromopalmitate
OR6490-1G OR6490-5G
APOSOR6490-1GEA 2900 CZK
APOSOR6490-1G APOSOR6490-5G
Methyl 16-bromohexadecanoate
Methyl 16-bromohexadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₁₇H₃₃BrO₂
Bod tání: 30…32 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040769
CAS číslo: 26825-89-8