Tisk…
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6489-100MG OR6489-250MG OR6489-200MG
APOSOR6489-100MGEA 12340 CZK
APOSOR6489-100MG APOSOR6489-250MG APOSOR6489-200MG
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Methyl 17-bromoheptadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₁₈H₃₅BrO₂
Bod varu: 212…214 °C (2,5 mm Hg)
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040770
CAS číslo: 72338-49-9