17-Bromoheptadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6480-500MG
OR6480-100MG
APOSOR6480-500MGEA
8770
CZK
APOSOR6480-500MG
APOSOR6480-100MG
17-Bromoheptadecanoic acid
17-Bromoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec:
C₁₇H₃₃BrO₂ Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040782 CAS číslo: 13099-35-9 EINECS: 236-017-7 |