Tisk…
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6479-5G
APOSOR6479-5GEA 6220 CZK
APOSOR6479-5G
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276,071 g/mol
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040789
CAS číslo: 96606-95-0