2-Bromoacridine-9-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR64741-1G
OR64741-250MG
OR64741-5G
APOSOR64741-1GEA
3060
CZK
APOSOR64741-1G
APOSOR64741-250MG
APOSOR64741-5G
2-Bromoacridine-9-carbonitrile
2-Bromoacridine-9-carbonitrile
Vzorec:
C₁₄H₇BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066850 CAS číslo: 958452-37-4 |