Tisk…
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 10550 CZK
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₂₁H₃₃IO₂
Bod tání: 94…95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040778
CAS číslo: 80479-93-2