3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6468-100MG
OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA
7540
CZK
APOSOR6468-100MG
APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec:
C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄ Bod tání: 174…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040820 CAS číslo: 90151-50-1 |