Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl (E)-3-isopropylacrylate, Methyl trans-4-methylpent-2-enoate, (E)-Methyl 4-methylpent-2-enoate
OR6465-10G
OR6465-50G
OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA
1780
CZK
APOSOR6465-10G
APOSOR6465-50G
APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,169 g/mol Bod varu: 74…75 °C (46 mm Hg) Bod vzplanutí: 47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00137612 CAS číslo: 20515-15-5 UN: 1993 ADR: 3,III |