Tisk…
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6460-100MG OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA 7940 CZK
APOSOR6460-100MG APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040808
CAS číslo: 89815-43-0