Tisk…
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR6359-1G OR6359-500MG
APOSOR6359-1GEA 10780 CZK
APOSOR6359-1G APOSOR6359-500MG
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀BrN₃
MW: 252,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084884
CAS číslo: 175276-41-2