Tisk…
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Indol-2-yl)acetic acid sodium salt, Sodium 2-(1H-indol-2-yl)ethanoate
OR6306A-100MG OR6306A-250MG OR6306A-25MG
APOSOR6306A-100MGEA 3110 CZK
APOSOR6306A-100MG APOSOR6306A-250MG APOSOR6306A-25MG
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate
Vzorec: C₁₀H₈NO₂·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787506
CAS číslo: 172513-77-8