Tisk…
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 6620 CZK
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244.289 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026847
CAS číslo: 1886-52-8