Tisk…
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 14680 CZK
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11975645
CAS číslo: 588688-33-9