Tisk…
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62080-1G OR62080-5G
APOSOR62080-1GEA 2570 CZK
APOSOR62080-1G APOSOR62080-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
Vzorec: C₉H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834853
CAS číslo: 1219741-50-0