Tisk…
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62033-1G OR62033-250MG
APOSOR62033-1GEA 1700 CZK
APOSOR62033-1G APOSOR62033-250MG
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Vzorec: C₈H₁₁IN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20326732
CAS číslo: 6645-80-3