2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR62031-1G
OR62031-250MG
OR62031-5G
APOSOR62031-1GEA
2110
CZK
APOSOR62031-1G
APOSOR62031-250MG
APOSOR62031-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₅H₄IN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06014071 CAS číslo: 955965-81-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |