1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR62030-1G
OR62030-250MG
OR62030-5G
APOSOR62030-1GEA
14880
CZK
APOSOR62030-1G
APOSOR62030-250MG
APOSOR62030-5G
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Vzorec:
C₆H₇IN₂O MW: 250,037 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD20327030 CAS číslo: 1343366-12-0 |