Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR62029-1G
OR62029-250MG
OR62029-5G
APOSOR62029-1GEA
4900
CZK
APOSOR62029-1G
APOSOR62029-250MG
APOSOR62029-5G
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Vzorec:
C₇H₉IN₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11054036 CAS číslo: 82231-59-2 |