Tisk…
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 1410 CZK
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₅IN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08558964
CAS číslo: 6752-13-2